Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2nn(cc2C3NC(=O)NC3=O)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H13FN4O2/c19-12-8-6-11(7-9-12)15-14(16-17(24)21-18(25)20-16)10-23(22-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,16H,(H2,20,21,24,25)
InChI key
MPQWYPLPWGUMJE-UHFFFAOYSA-N
Application
DPH may be used in c-Abl tyrosine kinase-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
DPH is a potent cell permeable c-Abl activator. DPH binds to the myristoyl binding site and leads to activation of c-Abl kinase activity. The compound stimulates the phosphorylation of c-Abl and its downstream substrate Crk.
Potent cell permeable c-Abl activator
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Abl page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description ≥95% (HPLC), film | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form film | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 0.5 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to tan | color - | color colorless to white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?