Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
805,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
KYP-2047, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
white to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCc1ccccc1)N2CCC[C@H]2C(=O)N3CCC[C@H]3C#N
InChI
1S/C20H25N3O2/c21-15-17-10-5-13-22(17)20(25)18-11-6-14-23(18)19(24)12-4-9-16-7-2-1-3-8-16/h1-3,7-8,17-18H,4-6,9-14H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
SPXFAUXQZWJGCJ-ROUUACIJSA-N
Application
KYP-2047 may be used in prolyl endopeptidase-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
KYP-2047 is a very potent, selective inhibitor of Prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE). Ki = .023nM (porcine).
KYP-2047 is a very potent, selective inhibitor of Prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE). Ki = .023nM (porcine). KYP-2047 has been found to be neuroprotective against glutamate and oxygen, glucose deprivation in vitro. It has also been used to inhibit the formation of AcSDKP from its precursor 43-mer thymosin β4 (Tβ4). Ac-SDKP is involved in hemopoietic stem cell differentiation, is pro-angiogenic and antifibrogenic.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptidases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?