Przejdź do
SML0209
ANA-12
≥98% (HPLC), TrkB antagonist, powder
Synonim(y):
N-[2-[[(Hexahydro-2-oxo-1H-azepin-3-yl)amino]carbonyl]phenyl]-benzo[b]thiophene-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ANA-12, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NCCCCC1NC(=O)c2ccccc2NC(=O)c3cc4ccccc4s3
InChI
1S/C22H21N3O3S/c26-20(25-17-10-5-6-12-23-21(17)27)15-8-2-3-9-16(15)24-22(28)19-13-14-7-1-4-11-18(14)29-19/h1-4,7-9,11,13,17H,5-6,10,12H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChI key
TUSCYCAIGRVBMD-UHFFFAOYSA-N
Application
ANA-12 was used to inhibit TrkB in primary mouse cortical neurons and primary rat hippocampal cultures.
Biochem/physiol Actions
The neurotrophin brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and its receptor tropomyosin-related kinase B (TrkB) have emerged as key mediators in the pathophysiology of several mood disorders, including anxiety and depression. ANA-12 is a TrkB ligand that prevents activation of the receptor by BDNF with a high potency. It binds selectively to TrkB and inhibits processes downstream of TrkB without altering TrkA and TrkC functions. In adult mice model ANA-12 decreases TrkB activity in the brain without affecting neuronal survival. Mice dosed with ANA-12 show reduced anxiety- and depression related behaviors on a variety of tests predictive of anxiolytic and antidepressant properties in humans. ANA-12 may be a valuable tool for studying BDNF/TrkB signaling and may constitute a lead compound for developing the next generation of therapeutic agents for the treatment of mood disorders. There is also N-T19, which is less potent.
TrkB antagonist that possesses potent anxiolytic-like and antidepressant-like activities in mice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ANA-12
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)