Przejdź do
SML0233
Ro 61-8048
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)thiazol-2-yl]benzenesulfonamide, Ro-61-8048
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15N3O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(cs2)-c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ro 61-8048 has been used as a kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor to study its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) concentration in hepatocytes of mice.
Biochem/physiol Actions
Ro 61-8048 is a potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor
Ro 61-8048 is an inhibitor of kynurenine 3-monooxygenase (KMO) that increases kynurenic acid levels and reduces extracellular glutamate in the brain.
Inhibition of kynurenine 3-hydroxylase by Ro 61-8048 reduces the episodes of dystonia and dyskinesias induced by decreased levels of kynurenic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0004HPA031115HPA056942
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faintly yellow to yellow
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)