Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36N2O5S·HCl·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -10 to -18° (c=1, MeOH)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](NS(CCCC)(=O)=O)CC1=CC=C(C=C1)OCCCCC2CCNCC2)=O.Cl.O
InChI
1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1
InChI key
HWAAPJPFZPHHBC-FGJQBABTSA-N
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
Application
Tirofiban hydrochloride monohydrate has been used as an αIIbβ3 integrin (glycoprotein IIb/IIIa) inhibitor for mouse induced pluripotent stem cell (iPSC) culture.
Biochem/physiol Actions
Tirofiban hydrochloride is a potent non-peptide, glycoprotein IIb/IIIa inhibitor. Blocks platelet aggregation and thrombus formation.
Tirofiban hydrochloride monohydrate is an αIIbβIII integrin inhibitor and an anticoagulant
Tirofiban might cause thrombocytopenia.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?