Przejdź do
SML0252
Anisodamine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-(Hydroxymethyl)-benzeneacetic acid 6-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, 6β-Hydroxyhyoscyamine, 6-Hydroxyhyoscyamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352116
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1[C@H]2C(O)C[C@@H]1C[C@H](OC(C(CO)C3=CC=CC=C3)=O)C2
InChI
1S/C17H23NO4/c1-18-12-7-13(9-15(18)16(20)8-12)22-17(21)14(10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,19-20H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14+,15+,16-/m0/s1
InChI key
WTQYWNWRJNXDEG-RBZJEDDUSA-N
General description
Racemic mixture of diastereomers.
Biochem/physiol Actions
Anisodamine is a muscarinic receptor antagonist. Anisodamine is a naturally occurring atropine derivative isolated from Scopolia Tangutica Maxim plant indigenous to Tibet.
Anisodamine is a muscarinic receptor antagonist; anticholinergic.
Anisodamine is a non‐specific cholinergic antagonist. It is considered less efficient and less toxic than atropine. Anisodamine interferes with liposome structure and affects cell membrane. It might act as an anti‐oxidant, in protecting against the damage caused by free radicals. Anisodamine is known to reduce cardiac conduction and also prevents arrhythmia. It can block thromboxane synthesis and might possess anti‐thrombotic function. Anisodamine has been useful in a number therapies including septic shock, circulatory disorders, organophosphorus poisoning, opiate addiction, snake bite and radiation damage. Disorders, such as migraine, gastric ulcers, rheumatoid arthritis, gastrointestinal colic, eclampsia, respiratory diseases, acute glomerular nephritis and obstructive jaundice can be treated with the help of anisodamine.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89563549053
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)