Przejdź do
SML0262
GSK575594A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-[[4′-fluoro-4-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-piperazine (9CI), [4-(4-Amino-2-fluorophenyl)-1-piperazinyl][4′-fluoro-4-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]-methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23F2N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(-c2ccc(F)cc2)c(c1)C(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(N)cc4F
InChI
1S/C24H23F2N3O3S/c1-33(31,32)19-7-8-20(16-2-4-17(25)5-3-16)21(15-19)24(30)29-12-10-28(11-13-29)23-9-6-18(27)14-22(23)26/h2-9,14-15H,10-13,27H2,1H3
InChI key
DAPKZHQMEQRNPY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK575594A is a selective agonist of human GPR55.
GSK575594A is a selective agonist of human GPR55. It is specific for human over rodent GPR55. GSK575594A had no activity across a set of more than 200 validated molecular target assays from diverse classes including kinases, proteases and other enzymes, GPCRs, ion channels, nuclear receptors, and membrane transporters.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)