Przejdź do
SML0285
Pleuromutilin
≥95%
Synonim(y):
Drosophilin B, Mutilin 14-glycolate, NSC 121145
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
204-747-5
Assay:
≥95%
Form:
powder
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
optical activity
[α]/D +30 to +40° (c=1; CH2Cl2)
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO
InChI
1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
InChI key
ZRZNJUXESFHSIO-BKUNHTPHSA-N
Biochem/physiol Actions
Pleuromutilin is an antibiotic natural product that inhibits bacterial protein synthesis by binding to bacterial ribosomes in the peptidyl transferase center and inhibiting peptide bond formation.
Pleuromutilin is an antibiotic natural product that inhibits bacterial protein synthesis.
Pleuromutilin is a diterpene that acts against gram positive bacteria and mycoplasm. It is present in Pleurotus mutilus and Pleurotus passecherianus. Pleuromutilin exhibits its antibacterial action by interfering with the prokaryotic 70S ribosomal subunit and inactivates initiation complex. Pleuromutilin is useful in treating mycoplasma infections in animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00005861A07910PHL85762
USP
USP
1A07910
Mutilin
Oleuroside phyproof® Reference Substance
PHL85762
Oleuroside
description
≥95%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)