Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C(=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H21NO4/c1-20(2)15-10-7-13(11-16(15)21(3,4)19(20)26)17(23)22-14-8-5-12(6-9-14)18(24)25/h5-11H,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
KFBPBWUZXBYJDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM).
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM). BMS 753 does not display significant effects on RARg in reporter based assays, or in binding assays measuring displacement of labeled retinoic acid.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to beige | color light yellow to yellow |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?