Przejdź do
SML0287
680C91
≥98% (HPLC), Tryptophan 2,3-dioxygenase inhibitor, powder
Synonim(y):
6-Fluoro-3-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl)-1H-indole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Cena katalogowa540,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
680C91, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc2c(\C=C\c3cccnc3)c[nH]c2c1
InChI
1S/C15H11FN2/c16-13-5-6-14-12(10-18-15(14)8-13)4-3-11-2-1-7-17-9-11/h1-10,18H/b4-3+
InChI key
YBSDQTBCNYWBMX-ONEGZZNKSA-N
Application
680C91 has been used:
  • as a tryptophan 2,3 dioxygenase (TDO) inhibitor to study its effects on the pigmentation in Doryteuthis pealeii embryos
  • as a TDO inhibitor to study its effects on esophageal squamous cell carcinoma in xenograft tumor assay
  • as a tryptophan 2,3 dioxygenase 2 (TDO2) inhibitor to study its effects on toxic fragment formation in human embryonic kidney cells
Biochem/physiol Actions
680C91 is a potent inhibitor of the enzyme tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), which directs the conversion of trypophan to kynurenin. Kynurenin has recently been identified as an endogenous lignd of the arylhydrocarbon receptor (AHR). TDO is highly expressed in glioma cells, and contributes to AHR-mediated glioma cell survival and suppression of anti-tumor immune responses.
680C91 is a potent inhibitor of the enzyme tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO).
680C91 shows no inhibitory effects against monoamine oxidase A and B, indoleamine 2,3-dioxygenase and serotonin (5-HT) uptake, and 5-HT1A,1D,2A, and 2C receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3499SRP0579MABN1537
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli
description
clone 7A6.1, from mouse
form
powder
form
powder
form
frozen liquid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)