Przejdź do
SML0289
Bromfenac sodium
≥98% (HPLC), COX1 and COX2 inhibitor, powder
Synonim(y):
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
300,05 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11BrNNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
300,05 zł
Cena katalogowa353,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromfenac sodium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Nc1c(CC([O-])=O)cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C15H12BrNO3.Na/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;/h1-7H,8,17H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
Application
Bromfenac sodium has been used:
  • to study its ability to bind to melanin
  • in the synthesis of bromfenac indolinone standard
  • to analyze its permeability in porcine conjunctiva
Biochem/physiol Actions
Bromfenac is a nonsteroidal anti inflammatory drug (NSAID) that inhibits both COX1 and COX2. It is used as an opthalmic analgesic.
Bromfenac is a nonsteroidal anti inflammatory drug (NSAID); COX1 and COX2 inhibitor; opthalmic analgesic.
Bromfenac exhibits antipyretic and prostaglandin synthetase inhibiting properties. It has therapeutic properties against the reduction of ocular pain and inflammation in postoperative cataract patients. Bromfenac acts as an effective agent against allergic conjunctivitis. It has the potential to treat acute muscle pain, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6899BP6191188800
Diclofenac sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP619
Diclofenac sodium
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)