Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
975,00 zł
Nazwa produktu
Pleconaril, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)-c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
InChI
1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description AldrichCPR | description phyproof® Reference Substance | description 97% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥90.0% (HPLC) | assay 97% |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?