Przejdź do
SML0308
Carbazeran
≥95% (HPLC), Aldehyde oxidase (AO) substrate, powder
Synonim(y):
N-Ethyl-carbamic acid 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester, UK 31557
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
711,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2970,00 zł
2524,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.41
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
711,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Carbazeran, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL at warmed
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nncc3cc(OC)c(OC)cc23
InChI
1S/C18H24N4O4/c1-4-19-18(23)26-13-5-7-22(8-6-13)17-14-10-16(25-3)15(24-2)9-12(14)11-20-21-17/h9-11,13H,4-8H2,1-3H3,(H,19,23)
InChI key
QJGVXJYGDBSPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbazeran is usedin the treatment of heart failure.
Biochem/physiol Actions
Aldehyde oxidase (AO) substrate; inotropic agent and phosphodiesterase inhibitor
Carbazeran is an Aldehyde oxidase (AO) substrate and a phosphodiesterase inhibitor that produces concentration-dependent positive inotropic responses. In humans, the compound is almost completely cleared via 4-hydroxylation to the phthalazinone metabolite by AO.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)