Przejdź do
SML0315
CORM-A1
≥95% (NMR), CO donor, powder
Synonim(y):
Sodium boranocarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
725,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3BNa2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CORM-A1, ≥95% (NMR)
Quality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[BH3-]C([O-])=O
InChI
1S/CH4BO2.2Na/c2-1(3)4;;/h2H3,(H,3,4);;/q-1;2*+1/p-1
InChI key
SOFPSQNQOQPAAJ-UHFFFAOYSA-M
Application
CORM-A1 has been used:
  • to deliver carbon monoxide (CO) and to test its cytoprotection in yeast and primary astrocytes culture during oxidative stress
  • as CO donor in murine macrophages J774A.1 cells to test its effect on cellular β-endorphins elevation
  • to test its effect on mitophagy activation in retinal ganglion cells
Biochem/physiol Actions
CORM-A1 is a water-soluble carbon monoxide (CO) releasing molecule that can be used to study the effects of CO on cellular systems. Carbon monoxide (CO), produced during the degradation of heme by the enzyme heme oxygenase is an important gaseous signaling mediator in mammalian cells CORM-A1 has anti-oxidant and anti-inflammatory activity.
CORM-A1 is a water-soluble carbon monoxide (CO) releasing molecule.
It mediates the release of CO in a pH and temperature-dependent manner, thus favoring mild vasorelaxation and hypotension. During oxidative stress, CORM-A1 is reported to provide cytoprotection in astrocyte primary cultures. This boron-containing CORM promotes autophagy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0496SML1930288144
description
≥95% (NMR)
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (NMR)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)