Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6MnNO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
storage condition
protect from light
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CC(O)=O)C1=S=[Mn-4]([C+]=O)([C+]=O)([C+]=O)([C+]=O)S1
Biochem/physiol Actions
CORM-401 (Mn(CO)4(S2CNMe(CH2CO2H))) is a manganese-containing carbon monoxide-releasing molecule (CORM) that generates at least three molar equivalents of CO. Due to reversible binding of CO, CORM-401 is relatively stable in solution (0.33 mol eq of CO loss after 4 h in PBS; [CORM-401] = 1 mM at time zero), while increased CO release occurs in the presence of a CO receptor or a ligand to prevent the rebinding of CO (3.2 mol eq of CO transferred to iron with a t1/2 of 0.8 min in the presence of 44 μM myoglobin; [CORM-401] = 10 μM at time zero). CO administration by CORM-401 is reported to uncouple mitochondrial respiration and inhibit glycolysis in human endothelial cells (10-100 μM), and relax isolated rat aortic rings (25 μM) pre-contracted with phenylephrine.
Mn-containing carbon monoxide-releasing molecule (CORM) that generates three-times more CO than CORM-A1 and CORM-3.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥95% (NMR) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: >15 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| color light yellow to dark yellow | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?