Przejdź do
SML0327
AM630
≥90% (HPLC), CP 55,940 antagonist, powder
Synonim(y):
6-Iodo-2-methyl-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl](4-methoxyphenyl)methanone, AM 630, Iodopravadoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25IN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AM630, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
description
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)c2c(C)n(CCN3CCOCC3)c4cc(I)ccc24
InChI
1S/C23H25IN2O3/c1-16-22(23(27)17-3-6-19(28-2)7-4-17)20-8-5-18(24)15-21(20)26(16)10-9-25-11-13-29-14-12-25/h3-8,15H,9-14H2,1-2H3
InChI key
JHOTYHDSLIUKCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
AM630 has been used:
  • as a cannabinoid 2(CB2) inhibitor to study the analgesic effect exerted by polysaccharopeptide from Trametes versicolor (TPSP).
  • as a CB2 antagonist along with β-caryophyllene (BCP) to study its effects on re-epithilialization of fibroblast cells.
  • as a CB2 antagonist to study its interaction with 17-β-estradiol in primary human osteoblasts.
Biochem/physiol Actions
AM630 is a selective CB2 cannabinoid antagonist/inverse agonist (Ki = 31.2 nM) with > 150-fold selectivity over CB1 receptors.
AM630 is a selective CB2 cannabinoid antagonist/inverse agonist.
AM630 is an aminoalkylindole and acts as a competitive antagonist of CP 55,940 and WIN 55,212-2. It also behaves as a competitive antagonist of anandamide and (R)-(+)-arachidonyl-1′-hydroxy-2′-propylamide (AM356).
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0980SML0298L5295
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >6 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)