Przejdź do
SML0338
Lornoxicam
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Ro 13-9297, TS 110
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10ClN3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3sc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
InChI key
WLHQHAUOOXYABV-UHFFFAOYSA-N
General description
Lornoxicam belongs to the oxicam class. It has anti-inflammatory and antipyretic properties. Lornoxicam prevents the synthesis of prostaglandin (PG) by inhibiting cyclo-oxygenase. It is used to relieve various types of symptoms associated with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, acute sciatica and low back pain.
Application
Lornoxicam has been used as a drug in melanin binding study with cassette dosing and rapid equilibrium dialysis inserts.
Biochem/physiol Actions
Lornoxicam is an oxicam-class NSAID with strong analgesic properties.
Lornoxicam is an oxicam-class NSAID; cyclooxygenase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0040800P5654BP463
Tenoxicam European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0040800
Tenoxicam
Piroxicam British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP463
Piroxicam
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (TLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)