Przejdź do
SML0355
BCTC
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(3-Chloro-2-pyridinyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-piperazinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25ClN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(NC(=O)N2CCN(CC2)c3ncccc3Cl)cc1
InChI
1S/C20H25ClN4O/c1-20(2,3)15-6-8-16(9-7-15)23-19(26)25-13-11-24(12-14-25)18-17(21)5-4-10-22-18/h4-10H,11-14H2,1-3H3,(H,23,26)
InChI key
ROGUAPYLUCHQGK-UHFFFAOYSA-N
Application
BCTC or (4-Tertbutylphenyl)-4-(3-chloropyridin-2-Yl) tetrahydropyrazine-1(2H)-carbox-amide has been used as transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonist to study its effects on proliferation and cell viability.
Biochem/physiol Actions
BCTC is a potent antagonist of the vanilloid receptor TRPV1.
BCTC is a potent antagonist of the vanilloid receptor TRPV1. BCTC blocks capsaicin-induced contractions in a variety of smooth muscle tissues, including guinea pig ileum, bladder and trachea with no effects on capsaicin-sensitive, sensory neuron-mediated positive inotropy. The compound penetrates the CNS and has strong analgesic properties.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)