Przejdź do
SML0360
TAK-715
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-(2-Ethyl-4-(3-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-yl)-2-pyridyl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0360, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1nc(-c2cccc(C)c2)c(s1)-c3ccnc(NC(=O)c4ccccc4)c3
InChI
1S/C24H21N3OS/c1-3-21-27-22(18-11-7-8-16(2)14-18)23(29-21)19-12-13-25-20(15-19)26-24(28)17-9-5-4-6-10-17/h4-15H,3H2,1-2H3,(H,25,26,28)
InChI key
HEKAIDKUDLCBRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Biochem/physiol Actions
TAK-715 is a dual p38 MAPK and CKId/e inhibitor; inhibitor of Wnt-3a-stimulated β-catenin signaling.
TAK-715 is a potent p38 inhibitor that also inhibits CKId/e (casein kinase Id/e), known activator of Wnt/β-catenin signaling.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)