Przejdź do
SML0362
NPS2143 hydrochloride
≥98% (HPLC), Calcium-sensing receptor antagonist, powder
Synonim(y):
2-Chloro-6-[(2R)-3-[[1,1-dimethyl-2-(2-naphthalenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropoxy]-benzonitrile hydrochloride (1:1), NPS-2143 hydrochloride, SB-262470-A hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25ClN2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NPS2143 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +20 to +24°, c = 1.0 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(Cc1ccc2ccccc2c1)NC[C@@H](O)COc3cccc(Cl)c3C#N
InChI
1S/C24H25ClN2O2.ClH/c1-24(2,13-17-10-11-18-6-3-4-7-19(18)12-17)27-15-20(28)16-29-23-9-5-8-22(25)21(23)14-26;/h3-12,20,27-28H,13,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m1./s1
InChI key
ZEBNDUQLNGYBNL-VEIFNGETSA-N
Application
NPS2143 hydrochloride has been used to study the function of calcium-sensing receptor :
  • In the regulation of intestinal calcium transport.
  • In the regulation of local negative feedback of intestinal calcium absorption.
  • In sensorimotor decision making during development.
Biochem/physiol Actions
NPS2143 is a selective calcium-sensing receptor (CaR) antagonist.
NPS2143 is a selective calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. The compound blocks increases in cytoplasmic calcium concentrations with an IC50 of 43 nM, and stimulates parathyroid hormone (PTH) secretion from bovine parathyroid cells over a wide range of extracellular calcuim concentrations.
NPS2143 is a phenylalkylamine calcilytic compound, and might be useful in treating autosomal dominant hypocalcemia. It serves as a blocking agent for hERG (human ether-a-go-go-related gene ) channel, CYP2D6 (cytochrome P450 2D6 ) and monoamine transporters.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K2144EMU165811
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Nps
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)