Przejdź do
SML0371
MLR-1023
≥98% (HPLC), Lyn kinase activator, powder
Synonim(y):
5-(3-Methylphenoxy)- 2(1H)-pyrimidinone, CP 26154, NSC 314335, Tolimidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1232,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1232,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MLR-1023, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cccc(OC2=CNC(=O)N=C2)c1
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-3-2-4-9(5-8)15-10-6-12-11(14)13-7-10/h2-7H,1H3,(H,12,13,14)
InChI key
HJQILFPVRNHTIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MLR-1023 is a potent, orally active, allosteric activator of the non-receptor Src-related Lyn kinase that produces lasting glucose lowering, reduces HbA1c levels, and preserves pancreatic β-cells in db/db mice. MLR-1023 increased insulin receptor sensitivity. MLR-1023 (Tolimidone) is antiulcer agent.
MLR-1023 is a potent, orally active, allosteric activator of the non-receptor Src-related Lyn kinase; insulin receptor-potentiating agent; antiulcer agent.
MLR-1023 has a therapeutic potential to treat type 2 diabetes.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the InsR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0915D0444D7815
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
light yellow to light tan
color
colorless to white
color
white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)