Przejdź do
SML0376
CGS 9895
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,5-Dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-3H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-3-one, NSC 373970
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to light brown
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)N2N=C3C(=CNc4ccccc34)C2=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)20-17(21)14-10-18-15-5-3-2-4-13(15)16(14)19-20/h2-10,18H,1H3
InChI key
KSKRJZMRHSNRBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CGS 9895 is a GABA antagonist that acts via the benzodiazepine binding site of ag containing GABA receptors. CGS 9895 is the only known compound that can specifically enhance GABA-induced currents in ab subunit containing receptors, and acts at the extracellular a1+b3- subunit interface.
CGS 9895 is a GABA antagonist; GABAA receptor selective enhancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C199EHU026441SCR060RF
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
targeting human TECPR2
description
-
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)