Przejdź do
C199
CGS-15943
≥98% (HPLC), Adenosine receptor antagonist, solid
Synonim(y):
9-Chloro-2-(2-furanyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8ClN5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.69
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CGS-15943, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2c3nc(nn13)-c4ccco4
InChI
1S/C13H8ClN5O/c14-7-3-4-9-8(6-7)12-17-11(10-2-1-5-20-10)18-19(12)13(15)16-9/h1-6H,(H2,15,16)
InChI key
MSJODEOZODDVGW-UHFFFAOYSA-N
Application
CGS-15943 has been used as a non-selective adenosine receptor antagonist to study its effects on the proliferation of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells and hepatocellular carcinoma (HCC). It has also been used as a non-selective adenosine receptor antagonist to investigate the mechanism underlying adenosine inhibition on cholangiocarcinoma (CCA) cells.
Biochem/physiol Actions
CGS-15943 is a potent and non-selective adenosine receptor antagonist. It exhibits anti-carcinogenic and anti-apoptotic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C141119137E2387
description
solid
description
solid
description
-
description
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mM
solubility
ethanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), DMSO: 14 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 0.1 M HCl: 3.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), H2O: insoluble
color
white
color
white
color
white
color
white
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)