Przejdź do
SML0378
Ralfinamide mesylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2-[[[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-propanamide methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19FN2O2 · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 10 to 15° (c=1 HOAc)
color
white to beige
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccccc2F)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-6-8-15(9-7-13)22-11-14-4-2-3-5-16(14)18;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
InChI key
CHQVNINIGBRKGZ-YDALLXLXSA-N
Biochem/physiol Actions
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker.
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker. Inhibiton is voltage-dependent, with higher potency against inactivated channels. Ralfinamide is two fold selective for tetrodotoxin (TTX)-resistant sodium channels compared with TTX-sensitive currents.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0025SML2739SML2657
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)