Przejdź do
SML0399
D,L-Metanephrine hydrochloride
≥98% (HPLC), TAAR1 agonist, powder
Synonim(y):
(±)-Metanephrine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-a-[(methylamino)methyl]-benzenemethanol hydrochloride, DL-3-O-Methyladrenaline hydrochloride, DL-Metanephrine hydrochloride, Metadrenaline hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, m-O-Methyladrenaline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
883,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-922-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
883,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D,L-Metanephrine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 12 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C(CNC)O)C=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
InChI key
HRIQFVCFOPJYEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metanephrine is a potent TAAR1 agonist; catecholamine metabolite.
Metanephrine is an endogenous metabolite of ephinephrine, formed by catechol-O-methyl transferase activity. It is best known as a biomarker for cancers, as levels of free metanephrine are used to diagnose pheochromocytoma. Metanephrine was previously thought to be biologically inactive, but it is a more potent agonist at Trace amine associated receptor TAAR1 than either epinephrine or norepinephrine. Trace amine associated receptors (TAARs) are recently discovered GPCRs that are activated by endogenous trace amines (tyramine, tryptamine, synephrine, octopamine, β-phenylethylamine), which are chemically similar to monoaminergic neurotransmitters (epinephrine, norepinephrine, dopamine). Trace amines and TAARs are expressed in brain and are implicated in modulation of monoaminergic neurotransmission.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12369701A03870
USP
USP
1236970
Adrenalina
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 12 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review