Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(nc2ccccc12)N3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2/c1-12-11-15(17-9-5-2-6-10-17)16-14-8-4-3-7-13(12)14/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3
InChI key
USYRQXDHKXGTCK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-methyl-2-(1- piperidinyl)-quinoline (ML204) has been used to attenuate Ewing sarcoma (EWS)-FLI1 activity in TC32 cells. It has also been used to attenuate scratching behavior evoked by α-Me-5HT in mice.
Biochem/physiol Actions
ML204 is a potent and selective TRPC4 channel inhibitor.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?