Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.59
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
InChI
1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)
InChI key
ZYRLHJIMTROTBO-UHFFFAOYSA-N
Application
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been used as pyruvate dehydrogenase (PDH) inhibitor:
- to study its effects on neurite outgrowth in primary mouse dorsal root ganglia cells
- to induce α-smooth muscle actin (αSMA) and pro-collagen I expression and to assess PDH enzyme activity in whole-cell lysates
- to validate basal respiration in tissue respirometry
Biochem/physiol Actions
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator that prevents cancer cells from metabolizing glucose for energy. 6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid has been granted orphan drug status by the US FDA for pancreatic cancer.
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid is an E1α pyruvate dehydrogenase (PDH) modulator.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?