Przejdź do
SML0408
Carboxyamidotriazole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Amino-1-[[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]meth yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, CAI, L-651582
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12Cl3N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1nnn(Cc2cc(Cl)c(c(Cl)c2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c1N
InChI
1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27)
InChI key
WNRZHQBJSXRYJK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Carboxyamidotriazole (L-651582) is an orally active calcium channel blocker. Carboxyamidotriazole blocks intracellular and mitochondrial calcium entry and flux, resulting in inhibition of cell proliferation, calcium-release-activated calcium channel (CRAC) function, and maintenance of mitochondrial membrane potential.
Carboxyamidotriazole is a calcium channel blocker/calcium flux inhibitor; inhibits CRAC channel function.
Carboxyamidotriazole (CAI) is a non-cytotoxic anticancer drug. It exhibits anti-inflammatory properties and reduces the release of proinflammatory cytokines. CAI prevents the proliferation and invasive behavior of a variety of human cancer cell types and endothelial cells in vitro and in vivo. It is used to treat several acute and chronic inflammation models, like adjuvant arthritis and inflammatory bowel diseases (IBD). CAI blocks tumor cell proliferation and stimulates cell apoptosis in vitro.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH5802E533ENAH5802E42A
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)