Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](C1CCCC1)c2ccc(OCc3ccc4ccccc4n3)cc2
InChI
1S/C23H23NO3/c25-23(26)22(17-6-1-2-7-17)18-10-13-20(14-11-18)27-15-19-12-9-16-5-3-4-8-21(16)24-19/h3-5,8-14,17,22H,1-2,6-7,15H2,(H,25,26)/t22-/m1/s1
InChI key
ZEYYDOLCHFETHQ-JOCHJYFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Bay-X-1005 is a potent inhibitor of 5-lipoxygenase activating protein (FLAP).
Bay-X-1005 is a potent inhibitor of 5-lipoxygenase activating protein (FLAP). Bay-X-1005 inhibits A23187-induced LTB4 production in human leucocytes with an IC50 value of 220 nM, and blocks IgE mediated airway contractions.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?