Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
495,00 zł
Nazwa produktu
Alantolactone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h7,9,11,13H,2,4-6,8H2,1,3H3/t9-,11+,13+,15+/m0/s1
InChI key
PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alantolactone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?