Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł 489,60 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17ClFN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
489,60 zł
Cena katalogowa576,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1Cl)S(=O)(=O)NCc2ccc(cc2)C(=O)NNC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
InChI key
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TCN-201 is a NR2A-selective NMDAreceptor antagonist 1.
TCN-201 is the first NMDA receptor antagonist that is specific for NR2A-subunit containing receptors. The pIC50 for NR2A NMDA receptors is 6.8. TCN-201has no effect on NR2B-containing receptors at concentrations up to 50 mM.
TCN-201 is a sulphonamide derivative, that negatively modulates glycine binding to the GluN1 (glutamate receptor subunit) subunit of the receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TCN-201
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![3-chloro-4-fluoro-N-({4-[(phenylformohydrazido)carbonyl]phenyl}methyl)benzene-1-sulfonamide](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/9/9/36662499_w290.png)