Przejdź do
SML0417
Costunolide
≥97% (HPLC), apoptosis inducer, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Costunolide, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +110.0 to +130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C1=C/CC\C(C)=C\[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H20O2/c1-10-5-4-6-11(2)9-14-13(8-7-10)12(3)15(16)17-14/h5,9,13-14H,3-4,6-8H2,1-2H3/b10-5+,11-9+/t13-,14+/m0/s1
InChI key
HRYLQFBHBWLLLL-AHNJNIBGSA-N
General description
Costunolide has anti-ulcer and antipyretic properties. It inhibits the cellular proliferation of melanin, human lamin-B by farnesyl-protein transferase (FPTase) and protein tyrosine phosphatase 1B (hPTP1B). Costunolide has strong larvicidal activity against A.albopictus. It inhibits the expression of inducible nitric oxide synthase and DNA-binding activity of nuclear factor kappa B subunit (NF-κB). It might function as a natural herbicide.
Application
Costunolide has been used to study its effects in allergic asthma using female Balb/c mice and rat basophilic leukemia (RBL)-2H3 mast cells.
Biochem/physiol Actions
Costunolide is a potent inducer of apoptosis and potent anti-cancer agent. Costunolide has anti-inflammatory, anti-viral, anti-fungal, antimycobacterial activity and inhibits telomerase activity.
Costunolide is a sesquiterpene lactone originally isolated from plants widely used in many herbal medicines. It has a variety of effects. Costunolide is a potent inducer of apoptosis, a potent anti-cancer agent, has anti-inflammatory, anti-viral, anti-fungal, antimycobacterial activity and has been shown to inhibit telomerase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89611Y0001307Y0002247
Costunolide phyproof® Reference Substance
PHL89611
Costunolide
vibrant-m
Y0002247
Teriflunomide
description
≥97% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Costunolide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)