Przejdź do
SML0422
Istradefylline
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-8-(3,4-Dimethoxystyryl)-1,3-diethyl-7-methylxanthine, 8-[(1E)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-1,3-diethyl-3,7-dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione, KW-6002
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)N(CC)c2nc(\C=C\c3ccc(OC)c(OC)c3)n(C)c2C1=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-6-23-18-17(19(25)24(7-2)20(23)26)22(3)16(21-18)11-9-13-8-10-14(27-4)15(12-13)28-5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
IQVRBWUUXZMOPW-PKNBQFBNSA-N
Gene Information
human ... ADORA2A(135)
Biochem/physiol Actions
Istradefylline (KW-6002) is a potent and selective adenosine A2A receptor selective antagonist which has been investigated for use in Parkinson′s Disease.
Istradefylline (KW-6002) is a potent and selective adenosine A2A receptor selective antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F124
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)