Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -19 to -26°, c = 1 (CDCl3)
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
QSLJIVKCVHQPLV-PEMPUTJUSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxandrolone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?