Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC(C)CC(C)N.[H]Cl
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChI key
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methylhexanamine is a naturally substance isolated from Pelargonium graveolen. It is a component of geranium oil. Methylhexanamine is a sympathomimentic that increase levels of norepinephrine in the synaptic cleft.
Methylhexanamine is a sympathomimentic that increase levels of norepinephrine in the synaptic cleft. α-Adrenergic agonist.
Methylhexanamine induces fat degradation and prevents energy loss during exercise. Thus, it serves as an active ingredient of many dietary supplements.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?