Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 712,00 zł |
Informacje o tej pozycji
712,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCNc1ccc2ncn3-c4ccc(O)cc4C(=O)c1c23
InChI
1S/C20H22N4O2/c1-3-23(4-2)10-9-21-15-6-7-16-19-18(15)20(26)14-11-13(25)5-8-17(14)24(19)12-22-16/h5-8,11-12,21,25H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
CUNDRHORZHFPLY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FLT3(2322), TOP2A(7153), TOP2B(7155)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description clone RM394, affinity purified immunoglobulin | description IgG fraction of antiserum |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form liquid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution; warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?