Przejdź do
SML0477
Echinomycin
≥98% (HPLC), HIF-1α inhibitor, powder
Synonim(y):
N-(2-Quinoxalinylcarbonyl)-O-[N-(2-quinoxalinylcarbonyl)-D-seryl-L-alanyl-3-mercapto-N,S-dimethylcysteinyl-N-methyl-L-valyl]-D-seryl-L-alanyl-N-methylcysteinyl-N-methyl L-valine (81)-lactone cyclic (37)-thioester, Quinomycin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
754,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H64N12O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1101.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Echinomycin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1C(C2N(C(=O)C(NC(=O)C(COC(=O)C(N(C(=O)C(N(C(=O)C(NC(=O)C(COC(=O)C(N(C2=O)C)C(C)C)NC(=O)c5nc6c(nc5)cccc6)C)C)C1)C)C(C)C)NC(=O)c3nc4c(nc3)cccc4)C)C)SC
InChI
1S/C51H64N12O12S2/c1-25(2)38-49(72)74-22-36(59-42(65)34-21-53-30-17-13-15-19-32(30)57-34)44(67)55-28(6)46(69)63(10)40-48(71)62(9)39(26(3)4)50(73)75-23-35(58-41(64)33-20-52-29-16-12-14-18-31(29)56-33)43(66)54-27(5)45(68)60(7)37(47(70)61(38)8)24-77-51(40)76-11/h12-21,25-28,35-40,51H,22-24H2,1-11H3,(H,54,66)(H,55,67)(H,58,64)(H,59,65)
InChI key
AUJXLBOHYWTPFV-UHFFFAOYSA-N
Application
Echinomycin has been used for inhibition of hypoxia-inducible factor 1.
Biochem/physiol Actions
Echinomycin is an antitumor antibiotic and potent hypoxia inducible factor 1α (HIF-1α) inhibitor.
Echinomycin is an antitumor antibiotic and potent hypoxia inducible factor 1α (HIF-1α) inhibitor. It binds to DNA via bifunctional intercalation, blocking the binding of HIF-1α, a transcription factor important in tumor growth. Echinomycin selectively eliminated cancer stem cells in a study with mouse lymphoma and human AML xenogeneic models, eradicating the lymphomas. Recently, echinomycin was also found to act as an antibiotic adjuvant having synergistic effects with novobiocin in gram negative bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
94675V363973341
description
≥98% (HPLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
Ready Made Solution, ~1 mg/mL in DMSO
description
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
liquid, ready-to-use solution
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hydroscopic.)
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
colorless
color
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)