Przejdź do
SML0500
GSK334429 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(1-Methylethyl)-4-((1-(6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-4-piperidinyl)carbonyl)hexahydro-1H-1,4-diazepine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
549,95 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29F3N4O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.47 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
549,95 zł
Cena katalogowa647,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)N1CCCN(CC1)C(=O)C2CCN(CC2)c3ccc(nc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3N4O.ClH/c1-15(2)25-8-3-9-27(13-12-25)19(28)16-6-10-26(11-7-16)17-4-5-18(24-14-17)20(21,22)23;/h4-5,14-16H,3,6-13H2,1-2H3;1H
InChI key
RCZVWLOXPFGZDD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK334429 is a selective histamine H3 receptor antagonist.
GSK334429 is a selective histamine H3 receptor antagonist. H3 antagonists increase the release of brain histamine, ACh, NE and DA neurotransmitters that modulate cognitive processes. Studies look at their analgesic efffects including efficacy for neuropathic pain.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Store desiccated; dry room.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)