Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22Cl2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)Cn1c2ccc(Cl)cc2c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C19H22Cl2N2O4/c20-12-1-3-17-15(5-12)16-6-13(21)2-4-18(16)23(17)8-14(27)7-22-19(9-24,10-25)11-26/h1-6,14,22,24-27H,7-11H2
InChI key
GETQKLUOZMYHGE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic that specifically targets the membranes of both Gram-positive and Gram-negative bacteria. It reduces the transmembrane potential, kills stationary-phase cells and sterilizes bacterial biofilms. DCAP has no effect on red blood cell membranes at levels toxic to bacteria.
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder (Lyophilisate) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 mg/mL, clear, colorless |
| color white to beige | color white to brown | color colorless to white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?