Przejdź do
SML1714
DCAI
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4,6-Dichloro-2-methyl-1h-indol-3-yl)ethanamine, 4,6-Dichloro-2-methyl-3-aminoethylindole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c2c([nH]c(c2CCN)C)cc(c1)Cl
InChI
1S/C11H12Cl2N2/c1-6-8(2-3-14)11-9(13)4-7(12)5-10(11)15-6/h4-5,15H,2-3,14H2,1H3
InChI key
JCTJISIFGZHOFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCAI, an Inactive Ras, is bound to a GDP and activated by SOS (son of sevenless, among others), which converts it to the active GTP form. DCAI is a known binder to Ras, which inhibits SOS nucleotide exchange, inhibiting Ras activation.
DCAI, an inactive Ras, is bound to a GDP and activated by SOS (son of sevenless, among others) which converts it to the active GTP form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML05151563502P9879
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥97%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to brown
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)