Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 629,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10ClN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
629,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=CC=CC=C2N1S(C3=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c1-9-16-12-4-2-3-5-13(12)17(9)23(21,22)14-8-10(18(19)20)6-7-11(14)15/h2-8H,1H3
InChI key
DLUVMRPVZILBOE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIM5078 is a potent Hepatocyte nuclear factor 4a (HNF4a) antagonist that directly binds to ligand-binding pocket and modulates the expression of known HNF4a target genes. BIM5078 also inhibits insulin gene expression by disruption of E47 and PDX-1 binding to insulin promoter. BIM5078 is selectively cytotoxic to transformed cells.
BIM5078 is a potent Hepatocyte nuclear factor 4α antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?