Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CLOMYZFHNHFSIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Clonixin is a non steroidal anti inflammatory drug (NSAID) with analgesic properties.
Clonixin is a non steroidal anti inflammatory drug (NSAID) with analgesic properties. The compound has been reported to block prostaglandin synthesis, and to block inward calcium currents.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description VETRANAL®, analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?