Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 683,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.15
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tirapazamine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1n[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
InChI
1S/C7H6N4O2/c8-7-9-11(13)6-4-2-1-3-5(6)10(7)12/h1-4H,(H2,8,9)
InChI key
ORYDPOVDJJZGHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tirapazamine has been used to evaluate its cytotoxic effect on U-251 MG (glioblastoma cell line) cell viability.
Biochem/physiol Actions
Under hypoxic conditions, tirapazamine is a potent cytotoxic agent that induces apoptosis by inducing breaks in single and double stranded DNA, as well as chromosomal breaks. The compound sensitizes cells to other ionizing radiation and other cytotoxic agents like cisplatin.
Under hypoxic conditions, tirapazamine is a potent cytotoxic agent..
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?