Przejdź do
SML0564
PD153035 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(3-Bromophenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, AG 1517, PD 153035, SU 5271, ZM 252868
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14BrN3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC
InChI
1S/C16H14BrN3O2.ClH/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11;/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20);1H
InChI key
ZJOKWAWPAPMNIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PD153035 is an EGFR tyrosine kinase inhibitor.
PD153035 is apotent and selective ATP competitive inhibitor of the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase EGFR.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
234490SML1759EMU058811
description
≥98% (HPLC)
description
An extremely potent, cell-permeamble, reversible, ATP-competitive and specific inhibitor of the tyrosine kinase activity of the epidermal growth factor receptor (EGFR; IC50 = 25 pM; Ki = 6 pM).
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Odf4
form
powder
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)