Przejdź do
SML0568
3-AP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-AP, 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone, PAN-811
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 meq/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(N\N=C\c1ncccc1N)N
InChI
1S/C7H9N5S/c8-5-2-1-3-10-6(5)4-11-12-7(9)13/h1-4H,8H2,(H3,9,12,13)/b11-4+
InChI key
XMYKNCNAZKMVQN-NYYWCZLTSA-N
Biochem/physiol Actions
3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone (3-AP) is a ribonucleotide reductase inhibitor and iron chelator with anti-tumor activity.
3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone (3-AP) is a ribonucleotide reductase inhibitor and iron chelator with anti-tumor activity.
3-aminopyridine carboxaldehyde thiosemicarbazone (3-AP) has a IC50 value of 0.3μM. It exhibits anti-proliferative activity in preclinical models of cancer, such as lung cancer. It also has an ability to increase the cytotoxicity, intracellular uptake and DNA incorporation of gemcitabine in vitro.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
100065
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable modulator of Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release.
form
powder
form
crystalline solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 meq/mL, clear
solubility
95% ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
color
white to light brown
color
white
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)