Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł 787,10 zł |
Informacje o tej pozycji
787,10 zł
Cena katalogowa926,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -60 to -75°, c = 0.7 (CDCl3)
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
InChI key
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥85.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cucurbitacin E
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?