Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N6O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
524.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
BPTES, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC2=NN=C(S2)CCSCCC3=NN=C(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)S3
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
InChI key
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
BPTES is a selective inhibitor of Glutaminase GLS1 (KGA), which is found in the kidney and brain, and is positively regulated by myc and strongly expressed in many tumors and tumor cell lines. Glutaminase converts glutamine to glutamate, which is an important excitatory neurotransmitter in brain and can be further oxidized to α-ketoglutarate to feed the tricarboxylic acid (TCA) cycle and to glutathione, which is important for controlling the level of reactive oxygen species (ROS), particularly important for cancer cell growth. BPTES was found to slow growth of glioma cells. BPTES is a noncompetitive inhibitor with a Ki of 3 μM.
BPTES is a selective inhibitor of Glutaminase GLS1.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?