Przejdź do
SML0646
GMX1778
≥98% (HPLC), nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) inhibitor, powder
Synonim(y):
CHS 828, CHS-828, GMX 1778, N-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-N′-cyano-N′′-4-pyridinyl-guanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
409,70 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
1385,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22ClN5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
409,70 zł
Cena katalogowa482,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GMX1778, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)OCCCCCCN\C(=N\C#N)\Nc2ccncc2
InChI
1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-18(8-6-16)26-14-4-2-1-3-11-23-19(24-15-21)25-17-9-12-22-13-10-17/h5-10,12-13H,1-4,11,14H2,(H2,22,23,24,25)
InChI key
BOIPLTNGIAPDBY-UHFFFAOYSA-N
Application
GMX1778 has been used as NAMPT inhibitor, to study its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) contents of SH-SY5Y cells exposed to Vacor.
Biochem/physiol Actions
GMX1778 (CHS-828) is a competitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) that exhibits a potent anticancer activity both in vitro and in vivo. GMX1778 exerts a cytotoxic effect by decreasing the cellular level of NAD+. GMX1778 increases intracellular ROS in cancer cells but does not induce ROS in normal cells.
GMX1778 is a competitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT).
GMX1778 can regulate redox status and has the ability to simulate ROS in cancer cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)