Przejdź do
SML0653
Capecitabine
≥98% (HPLC), DNA/RNA synthesis inhibitor, powder
Synonim(y):
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22FN3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Capecitabine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +80 to +100°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
InChI key
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Application
Capecitabine has been used:
  • in combination with gemcitabine to achieve glutamine deprivation by enhancing the sensitivity of expression in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells to inhibitors of glutamine metabolism and study its effect on PDAC cell survival
  • to study the drug metabolic function in a two-organ microfluidic system
  • as an anti-cancer agent to study its cytotoxic activity alone or in combination with B87 on cancer cells
Biochem/physiol Actions
Capecitabine is an anti-cancer drug, a prodrug of doxifluridine, metabolized to 5-fluorouracil at the tumor site.
Capecitabine is an anti-cancer drug, a prodrug of doxifluridine, metabolized to 5-fluorouracil at the tumor site. The activation of capecitabine follows a pathway with three enzymatic steps and two intermediary metabolites, 5′-Deoxy-5-fluorocytidine (5′-DFCR) and 5′-Deoxy-5-fluorouridine (5′-DFUR), to form 5-fluorouracil.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP1229PHR1405Y0001642
Capecitabine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1229
Capecitabine
Capecitabine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001642
Capecitabine
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capecitabine
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)