Przejdź do
SML0666
GSK1210151A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-8-(methyloxy)-1-[(1R)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]quinolin-2-one, I-BET151
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
601,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
601,80 zł
Cena katalogowa708,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3c([nH][c]2=O)cnc4c3cc(c(c4)c5c(n[o]c5C)C)OC)[C@H](C)c1ncccc1
InChI
1S/C23H21N5O3/c1-12-21(14(3)31-27-12)16-9-18-15(10-20(16)30-4)22-19(11-25-18)26-23(29)28(22)13(2)17-7-5-6-8-24-17/h5-11,13H,1-4H3,(H,26,29)/t13-/m1/s1
InChI key
VUVUVNZRUGEAHB-CYBMUJFWSA-N
Application
GSK1210151A or I-BET151 has been used to study its inhibitory effect on BET (bromodomain and extra terminal) recruitment to chromatin in treating MLL (mixed-lineage leukemia)-fusion leukemia.
Biochem/physiol Actions
GSK1210151A (I-BET151) is an inhibitor of the BET (bromodomain and extra terminal domain protein) family of acetyl-lysine recognizing, chromatin ′adaptor′ proteins.
GSK1210151A (I-BET151) is an inhibitor of the BET (bromodomain and extra terminal domain protein) family of acetyl-lysine recognizing, chromatin ′adaptor′ proteins. GSK1210151A displaces BRD3 and BRD4, PAFc and SEC components from chromatin resulting in inhibition of transcription at key genes (BCL2, C-MYC and CDK6) involved in the initiation of mixed lineage leukemia (MLL). GSK1210151A (I-BET151) showed good efficacy in 2 MLL animal models.
Other Notes
GSK1210151A has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GSK1210151A probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)